Masterflex® MasterSense® Saugkolbensysteme
Product Details & Documents
Vielseitige Kolbenpumpensysteme für hochpräzise Flüssigkeitszufuhr und -abgabe mit einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche.
- Leistungsstarke, platzsparende Antriebe akzeptieren Kolbenpumpenköpfe der FMI Q-Serie und RH-Serie
- Die Kolbenpumpentechnologie bietet eine hochpräzise Dosierung und Wiederholbarkeit
- FMI-Pumpenköpfe der Q-Serie verfügen über eine Feineinstellung der Hublänge für eine präzise Volumenregelung
- Hohe Druckfestigkeit (bis zu 100 psi)
- 12,7 cm ( 5'' ) kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
- Die Einzelpunkt-Drucküberwachung bietet Echtzeit-Druckanzeige und Alarme für Prozesszuverlässigkeit
- Dauerbetrieb, Volumendosierung und Zeitdosierung – Chargensteuerung und Intervall-/Auszeit im Volumen- und Zeitmodus
- Speichern und Abrufen von bis zu 50 Programmen zur Vereinfachung der Einrichtung und Reduzierung von Fehlern
- Over-the-Air-Firmware-Updates ermöglichen Ihnen die volle Nutzung der Verbesserungen bei den Antriebsfunktionen und -funktionen
- integrierten Konnektivitätsoptionen gehören Ethernet/IP™, PROFIBUS, analoge E/A und serielle Steuerung
- Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe bedienen darf und auf welcher Ebene
- Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 – IP 66 und NEMA 4X-zertifiziert für die Reinigung
- Hohe Viskositätsfähigkeit (bis zu 500 Centipoise)
Diese Masterflex® MasterSense™-Kolbenpumpensysteme bieten hohe Wiederholgenauigkeit, geringen Wartungsaufwand und ausgezeichnete chemische Kompatibilität für hochpräzise Abgabe- oder Transferanwendungen. Die Kolbenpumpentechnologie ermöglicht eine präzise Flüssigkeitshandhabung auch bei Hochdruckanwendungen. Erhöhen Sie die Prozesszuverlässigkeit durch die Verwendung einer integrierten Drucküberwachung mit integrierten Alarmen und Abschaltungen durch einen direkt im Prozessflussweg installierten Sensor. Die Pumpen bieten einen höheren Durchfluss von bis zu 2,3 l/min und verfügen über abwaschbare Gehäuse aus Edelstahl 316 für den Einsatz in kritischen Prozessanwendungen und Umgebungen.
Ideal für hochpräzise Abgabe- und Dosieranwendungen, die eine lange Laufzeit erfordern, ohne dass Chargenwechsel erforderlich sind, wie z. B. Klebstoffe, Ätzen, Handhabung viskoser Flüssigkeiten, Lösungsmittelextraktion, Tintenzirkulation/-abgabe sowie Zellstoff- und Papierverarbeitung. Durch die inerten benetzten Materialien eignen sie sich außerdem ideal für Forschung und Entwicklung. Empfohlen für saubere Flüssigkeiten bis zu 500 Centipoise .
Pumpenantriebe verfügen über eine Vielzahl integrierter Optionen zur Fernkommunikation. Die EtherNet/IP™-Steuerung ist über den RJ45-Port verfügbar; PROFIBUS ist über einen 9-Pin-Stecker verfügbar. Die serielle RS232-Steuerung ist über einen USB-A-Anschluss verfügbar (erfordert Kabel MFLA78006-90). Ein 31-poliger Anschluss ermöglicht die analoge Ein- und Ausgabesteuerung oder die Verwendung eines Fußschalters.
Certifications: UL, cUL, CE, ISO9001, RoHS, REACH.
Accessories information: Für den direkten Anschluss an den Pumpenantrieb sind Inline-Drucksensoren erhältlich (separat bestellen). Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schlauch- und Anschlussoptionen von Masterflex®, um Ihr komplettes Pumpensystem zu vervollständigen, oder wenden Sie sich für Unterstützung bei der Produktauswahl an unseren technischen Support.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Siehe Ländersteckerbeschreibung .
Delivery information: Enthält 1,8 m (6') Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Documents
Manual - Masterflex® MasterSense™ Gear and Piston Pump Drives Manual Masterflex® EtherNet IP™ Integration Guide.pdf Quick Start Guide - Masterflex® MasterSense™ Gear and Piston Pump Drives
Manual
Masterflex MasterSense™ EtherNet/IP EDS File
Additional Product Details
Mastersense Gear and Piston Process Pumps
Product Literature
Technische Daten
- Förderleistung:1,27 ml/rev
- Maximale Durchflussrate:2300 ml/min
- Leistung:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Bezeichnung:MasterSense™ Saugkolbensystem, 128 - 2300 ml/min, 230 VAC
- Höhe:278 mm
- Länge:524 mm
- Seq:23
- Pumpenkopf:MFLX07104-53
- Breite:236 mm
- Max. motor RPM:1800 rpm
- Min. flow rate:128 ml/min
- Max. Viskosität:500 cP
- Remote I/O:EtherNet/IP, PROFIBUS, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Max. Druck:1,7 bar (25 psi)
- Garantie:Zwei Jahre
- Min. Temperatur:–46 °C (–50 °F)
- Motor enclosure type:IP 66
- Duty cycle continuous:Ja
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Antrieb:07576-60
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Differential pressure:1,7 bar (25 psi)
- Anti-Tropf:Ja
- Min. viscosity:0,5 cP
- Min. motor RPM:30 U/min
- Umkehrbar:+
- Netzanschluss:1,8 m (6') Stromkabel mit IEC-Buchse (6‘ landesspezifisches Kabel inbegriffen)
- Suction lift, wet:450 cm von H₂O (180" H₂O)
- Cat. No.:MFLX77976-62-EU
- Run dry:Ja (intermittierend)
- Modell:77976-62
- Steckdosenanschluss:¹/₄" AD Schlauch
- Inlet connection:¹/₄" AD Schlauch
- Body material:PVDF
- Medienberührte Materialien:Keramikkolben, PVDF-Zylinderkörper, Keramik-Zylinderlaufbuchse
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
Services
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 Un. - SFr. 1’670.00
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungIncluded accessoriesVerfügbarkeitPreis
- MFLX07526-80Masterflex® MasterSense® MP30-Drucksensor ¹/₄“ NPT Anschluss, für MasterSense® Pumpensysteme6' KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 807.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungLängeVerfügbarkeitPreis
- MFLX07575-80Kabelsatz für Fernsteuerung, runder 31-Pin-Stecker und 7.9 m (25‘) Kabel mit abisolierten Enden7,3 m (24 ft.)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 25 Piedi - SFr. 270.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX07575-84Fußschalter, An/Aus-Funktion, abspülbar, 31-Pin rund, 6“ KabelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 6 Piedi - SFr. 750.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- MFLX78006-90Serielles Coms-Kabel, USB-A - USB-A, 8'Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 113.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungIncluded accessoriesVerfügbarkeitPreis
- MFLX07526-91Sensorkit: Masterflex® MP1-PendoTECH™ Einweg-Drucksensorenkit für MasterSense®-Pumpensysteme7526-90 MP1-Adapter, T-Stücke ¹/₄- und ³/₈-Zoll-Luer-zu-SchlauchnippelEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’520.00