WHEATON® Serumfläschchen
int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Öffnung), 2,00 ml, Flacher Boden, 14,75×32 mm, Glas, Braun, Nein
Catalog # WHEAWUBB2MLC-T-EP
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Klarglasfläschchen werden aus Wheaton 200 Borosilikatglas mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen hergestellt, um eine gleichmäßige Wandstärke zu gewährleisten. Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Borosilikatglas hergestellt.
- Der Flaschenhals ist mit einem Blowback-System ausgestattet und der speziell entwickelte Bodenradius sorgt für zusätzliche Stabilität
- Diese Eigenschaften sind wichtig für Gefriertrocknungsanwendungen
- Die Fläschchen werden in Schrumpffolie verpackt geliefert, was die Partikelkontamination deutlich reduziert
Certifications: Gemäß ASTM Typ 1, Klasse A/B und USP Typ 1 Standards.
Ordering information:
Delivery information: Die Fläschchen werden ohne Verschlüsse geliefert.
Packaging:
Caution:
Specifications
- Mit Deckel:Nein
- Ø×H:14,75×32 mm
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:int.Ø: 7 mm, ext.Ø: 13 mm (Öffnung)
- Material:Glas
- Seq:03
- Boden:Flacher Boden