Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Auffanggurte, XE200
Auffanggurte, XE200
, 3, 2-Punkt
Katalognr. MMMA7100316790
Anbieter:   3M
Auffanggurte, XE200
Katalognr. MMMA7100316790
Anbieter:  3M
Auffanggurte, XE200
, 3, 2-Punkt
Preis
518.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
3M DBI-SALA ExoFit XE200 Auffanggurt mit Rettungsschlaufen, automatischen Schnallen, zwei Größen. X-förmige Brustgurte mit zentralem D-Ring-Befestigungspunkt für optimale Position am Körper. Revolververstellung für die Rumpflänge für einen schnellen, sicheren und bequemen Sitz des Auffanggurts.
  • Selbstsichernder Automatik-Schnellverschluss
  • Länge: 260 mm
  • Platzierung der Auffangöse: Rücken, Vorderseite, Schulter
  • Produktfarbe: grau
  • Integrierte flache Hängetrauma-Trittschlaufen
  • Wiederverwendbare und repositionierbare Verbindungsmittelhalter für das schnelle und einfache Parken von Karabinern
Der XE200 Komfort Auffanggurt besteht aus einem aus einem langlebigem und strapazierfähigem Polyester-Gurtband, Montageteilen aus leichtgewichtigem Aluminium, einer robusten (aber dennoch leichten) Polyester-Hybridpolsterung mit zusätzlichen Luftkanälen sowie reflektierenden 3M Scotchlite™-Einsätzen. Außerdem verfügt er über einen Revolver Einsteller für die Rumpflänge sowie selbstsichernde Automatikverschlüsse, um den Sitz zu optimieren. Der 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 ist mit einer Reihe an 3M™ Absturzsicherungszubehör für Werkzeuge kompatibel. Alle Modelle sind mit Hängetrauma-Trittschlaufen ausgestattet.
Die selbstverriegelnde automatische Schnalle gewährleistet sicheren Kontakt mit dem Gurtband. Ein integrierter pHSG-Tunnel ermöglicht schnelles und einfaches An- und Abkoppeln von persönlichen Absturzsicherungen.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Documents
Technische Daten
  • Befestigungspunkte:
    2-Punkt
  • Seq:
    02
  • Größe:
    3