Dieses Produkt ist ein Kit zur Quantifizierung von genomischer DNA aus CHO-Zellen mittels qPCR (Probe-Methode). Es kann für die Rest -DNA-Testung von Antikörper-Pharmazeutika und deren Herstellungsprozessen verwendet werden. 1 * 100 Tests
Katalognr. WAKF294-85201
Anbieter: FUJIFILM WAKO CHEMICALS
Frequently Bought Together