VWR® Probenteiler
18 partitions of 12,5 mm, 2 L laminated plastic receivers, RT 12,5
HAVE205322334
Zum Aufteilen des Siebguts in repräsentative Analysensiebproben.
Typ RT 6,3 und 12,5: Besteht aus 1 Gestell aus lackiertem Stahlblech (300 × 250 × 270 mm), 1 Trennwand aus Edelstahl und 3 Auffangbehältern aus Weißblech (1,75 Liter) oder laminiertem Kunststoff (2 Liter).
Typ RT 25; 37,5; 50 und 75: Besteht aus 1 Gestell 620 × 260 × 420 mm, 1 Teiler und 3 Auffangbehältern mit Haltegriffen (8 Liter), alles aus verzinktem Stahl.
Besteht aus 1 Gestell (620 × 260 × 420 mm), 1 Trennwand und 3 Auffangbehältern mit Griffen (8 Liter), alle aus verzinktem Stahl.
:
:
:
:
:
:
- Bezeichnung:18 partitions of 12,5 mm, 2 L laminated plastic receivers
- Seq:03
- Typ:RT 12,5