VWR® Probenteiler
18 partitions of 12,5 mm, 1,75 L tin sheet receivers, RT 12,5
Katalognr. HAVE205322310
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Zum Aufteilen des Siebguts in repräsentative Analysensiebproben.
Typ RT 6,3 und 12,5: Besteht aus 1 Gestell aus lackiertem Stahlblech (300 × 250 × 270 mm), 1 Trennwand aus Edelstahl und 3 Auffangbehältern aus Weißblech (1,75 Liter) oder laminiertem Kunststoff (2 Liter).
Typ RT 25; 37,5; 50 und 75: Besteht aus 1 Gestell 620 × 260 × 420 mm, 1 Teiler und 3 Auffangbehältern mit Haltegriffen (8 Liter), alles aus verzinktem Stahl.
Besteht aus 1 Gestell (620 × 260 × 420 mm), 1 Trennwand und 3 Auffangbehältern mit Griffen (8 Liter), alle aus verzinktem Stahl.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
VWR® for sieving
Product Literature
Technische Daten
- Bezeichnung:18 partitions of 12,5 mm, 1,75 L tin sheet receivers
- Seq:01
- Typ:RT 12,5
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HAVE205326882Auffangbehälter für Probenverteiler, Auffangbehälter aus verzinntem Blech, 1,75 LEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 28.30
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- HAVE205326899Auffangbehälter für Probenverteiler, Empfänger aus kunststofflaminiertem Kunststoff, 2,5 LEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 78.30