AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Probenteiler | Avantor
VWR® Probenteiler
12 partitions of 37,5 mm, RT 37,5
Katalognr. HAVE205322297
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Probenteiler
Katalognr. HAVE205322297
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Probenteiler
VWR® Probenteiler
12 partitions of 37,5 mm, RT 37,5
Preis
SFr. 904.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Aufteilen des Siebguts in repräsentative Analysensiebproben.
Typ RT 6,3 und 12,5: Besteht aus 1 Gestell aus lackiertem Stahlblech (300 × 250 × 270 mm), 1 Trennwand aus Edelstahl und 3 Auffangbehältern aus Weißblech (1,75 Liter) oder laminiertem Kunststoff (2 Liter).
Typ RT 25; 37,5; 50 und 75: Besteht aus 1 Gestell 620 × 260 × 420 mm, 1 Teiler und 3 Auffangbehältern mit Haltegriffen (8 Liter), alles aus verzinktem Stahl.
Besteht aus 1 Gestell (620 × 260 × 420 mm), 1 Trennwand und 3 Auffangbehältern mit Griffen (8 Liter), alle aus verzinktem Stahl.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    12 partitions of 37,5 mm
  • Seq:
    11
  • Typ:
    RT 37,5
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAVE205326882
    Auffangbehälter für Probenverteiler, Auffangbehälter aus verzinntem Blech, 1,75 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 28.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HAVE205326899
    Auffangbehälter für Probenverteiler, Empfänger aus kunststofflaminiertem Kunststoff, 2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 78.30