Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
[EN]4 COMPONENTS MIX 1 * 100 mL
Katalognr. CMPLRM102876L1
Anbieter:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Bild vergrößern
[EN]4 COMPONENTS MIX 1 * 100 mL
Katalognr. CMPLRM102876L1
Anbieter:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
BOND POLYMER REFINE RED DETECTION 1 * 1 KIT
Anbieter: LEICA MICROSYSTEMS
Alkal. Cyanid Reagenz 500 mL 1 * 500 mL
Anbieter: Hach
Reagents for alkalinity determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Standards, calibration for LCK cuvettes, Addista
Anbieter: Hach