AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse für Weithalsflaschen
Schraubverschlüsse für Weithalsflaschen
Screw cap, PP, black, with LDPE inlay, GL 55
Katalognr. RIXI8-1001-55
Schraubverschlüsse für Weithalsflaschen
Katalognr. RIXI8-1001-55
Schraubverschlüsse für Weithalsflaschen
Schraubverschlüsse für Weithalsflaschen
Screw cap, PP, black, with LDPE inlay, GL 55
Preis
SFr. 18.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Technische Daten
  • Gewinde:
    GL 55
  • Bezeichnung:
    Screw cap, PP, black, with LDPE inlay
  • Seq:
    26