AuftragsverfolgungKontakt
VHB DNA Washing Buffer | Avantor
VHB DNA Washing Buffer
VHB buffer, 440 mL
Katalognr. OMEGVHB-440
Anbieter:   OMEGA BIO-TEK
VHB DNA Washing Buffer
Katalognr. OMEGVHB-440
Anbieter:  OMEGA BIO-TEK
CAS Nummer:  
VHB DNA Washing Buffer
VHB buffer, 440 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 743.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 440 mL
Product Details & Documents
VHB buffer must be diluted with ethanol before use.
 : For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    440 mL
  • Bezeichnung:
    VHB buffer