Wire Baskets for Test Tubes
120×120×120 mm
Catalog # LINK51108211212
Supplier: LINKER INDUSTRIE TECHN
Jump to:
Product Details & Documents
Wire basket of welded mesh w 8 mm, d 1 mm for test tubes and more. Made up of stainless steel W-no. 1.4301, cube shape, electrochemically polished.
Specifications
- Seq:02
- B×T×H:120×120×120 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..