Wire Baskets for Test Tubes
100×100×100 mm
Codice catalogo LINK51108211010
Nome del fornitore: LINKER INDUSTRIE TECHN
Wire Baskets for Test Tubes
Codice catalogo LINK51108211010
Nome del fornitore: LINKER INDUSTRIE TECHN
Vai a
Product Details & Documents
Wire basket of welded mesh w 8 mm, d 1 mm for test tubes and more. Made up of stainless steel W-no. 1.4301, cube shape, electrochemically polished.
Specifiche
- Seq:01
- B×T×H:100×100×100 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.