AuftragsverfolgungKontakt
Pulverprobenehmer
Pulverprobenehmer
Robuster Griff, Edelstahl 316L, 1500 mm
Codice catalogo SAMP1035A-1500
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Codice catalogo SAMP1035A-1500
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Pulverprobenehmer
Pulverprobenehmer
Robuster Griff, Edelstahl 316L, 1500 mm
Price
SFr. 343.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der Pulverprobenehmer ist speziell für große Volumina in großen Tiefen konzipiert.
  • Einstellbare Länge und Design mit glänzender Oberfläche
  • Extrem starke und robuste Verlängerungsstangen
Geeignet für frei fließende Pulver und Granulate.
Specifiche
  • Bezeichnung:
    Robuster Griff
  • Länge:
    1500 mm
  • Material:
    Edelstahl 316L
  • Seq:
    05
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..