Universalmuffe
Thumb screws, 13 mm, Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet
Katalognr. USBE2420
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Spannbereich bis 13 mm. Verstellbar, vernickelte Gelenkschrauben aus Messing.
- Spannbereich bis 13 mm
- Verstellbar, vernickelte Gelenkschrauben aus Messing
Technische Daten
- Spannweite:13 mm
- Bezeichnung:Thumb screws
- Material:Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet