AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® TRACE-J SPE Columns | Avantor
Cerex® TRACE-J SPE Columns
Column Cerex TRACE-J, 15 µm, 3 ml, 35 mg
Katalognr. TCAT709-335C
Anbieter:   Tecan
Cerex® TRACE-J SPE Columns
Katalognr. TCAT709-335C
Anbieter:  Tecan
Cerex® TRACE-J SPE Columns
Column Cerex TRACE-J, 15 µm, 3 ml, 35 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Strong cationic columns with small particle and pore sizes for aggressive cleanup of basic compounds.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
A 18 µm polymer micro particulate with strong cationic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep. Ideal for basic target compounds. Formulated for pain panel/FNT.
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    15 µm
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex TRACE-J
  • Seq:
    01
  • Bettgewicht:
    35 mg