AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® WWP SPE Columns | Avantor
Cerex® WWP SPE Columns
Cerex Atlas® column WWP, WWP, 80 Å, 20 µm, 3 ml, 35 mg
Katalognr. TCAT676-0353C
Anbieter:   Tecan
Cerex® WWP SPE Columns
Katalognr. TCAT676-0353C
Anbieter:  Tecan
Cerex® WWP SPE Columns
Cerex Atlas® column WWP, WWP, 80 Å, 20 µm, 3 ml, 35 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Microparticulate water wettable polymer provides great chemical stability and ideal for synthetic cannabinoids analysis.
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    20 µm
  • Porengröße:
    80 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Cerex Atlas® column WWP
  • Seq:
    02
  • Bettgewicht:
    35 mg
  • Phase:
    WWP