Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Cerex® PSAXS SPE Columns

Column Cerex PSAXS, PSAX-S, 300 Å, 10 µm, 3 ml, 50 mg
  TCAT606-0503C
 :   Tecan
Cerex® PSAXS SPE Columns
  TCAT606-0503C
 :  Tecan
Cerex® PSAXS SPE Columns

Column Cerex PSAXS, PSAX-S, 300 Å, 10 µm, 3 ml, 50 mg

 
 
   
1 * 100 ST
 

Mixed mode reverse-phase with an anion exchanger for acidic compounds.

  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible

A 10 µm silica micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.

 
  • Partikelgröße:
    10 µm
  • Porengröße:
    300 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex PSAXS
  • Seq:
    02
  • Bettgewicht:
    50 mg
  • Phase:
    PSAX-S