Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Cerex® WWP SPE Columns

Cerex Atlas® column WWP, WWP, 80 Å, 20 µm, 1 ml, 20 mg
  TCAT676-0201R
 :   Tecan
Cerex® WWP SPE Columns
  TCAT676-0201R
 :  Tecan
Cerex® WWP SPE Columns

Cerex Atlas® column WWP, WWP, 80 Å, 20 µm, 1 ml, 20 mg

 
 
   
1 * 96 ST
 

Microparticulate water wettable polymer provides great chemical stability and ideal for synthetic cannabinoids analysis.

 
  • Partikelgröße:
    20 µm
  • Porengröße:
    80 Å
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Cerex Atlas® column WWP
  • Seq:
    01
  • Bettgewicht:
    20 mg
  • Phase:
    WWP