AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Column Cerex TRACE-N, 10 µm, 1 ml, 10 mg
Katalognr. TCAT610-0101R
Anbieter:   Tecan
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Katalognr. TCAT610-0101R
Anbieter:  Tecan
Cerex® TRACE-N SPE Columns
Column Cerex TRACE-N, 10 µm, 1 ml, 10 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
End-capped C18 chemistry.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
A 10 µm micro particulate with end-capped C18 chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in a fast and uniform sample prep.
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    10 µm
  • Kapazität:
    1 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex TRACE-N
  • Seq:
    01
  • Bettgewicht:
    10 mg
  • Cat. No.:
    TCAT610-0101R
  • Endcapped:
    Ja