AuftragsverfolgungKontakt
Cerex® WWP2 SPE Columns | Avantor
Cerex® WWP2 SPE Columns
Column Cerex WWP2, WWP2, 300 Å, 30 µm, 6 ml, 200 mg
Katalognr. TCAT30163879
Anbieter:   Tecan
Cerex® WWP2 SPE Columns
Katalognr. TCAT30163879
Anbieter:  Tecan
Cerex® WWP2 SPE Columns
Column Cerex WWP2, WWP2, 300 Å, 30 µm, 6 ml, 200 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    30 µm
  • Porengröße:
    300 Å
  • Kapazität:
    6 ml
  • Bezeichnung:
    Column Cerex WWP2
  • Seq:
    03
  • Bettgewicht:
    200 mg
  • Phase:
    WWP2