Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Resolvex® M10 Manual Positive Pressure Processor

Resolvex® M10 96-XT 96 1 ml/NBE columns instrument, 259×305×390 mm
Katalognr. TCAT288-0006
Anbieter:   Tecan
Resolvex® M10 Manual Positive Pressure Processor
Katalognr. TCAT288-0006
Anbieter:  Tecan
Resolvex® M10 Manual Positive Pressure Processor

Resolvex® M10 96-XT 96 1 ml/NBE columns instrument, 259×305×390 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Benchtop manual positive pressure processor.

  • Individual flow restrictors ensure parallel processing even when some wells are vacant
  • Only a gas supply is needed for operation
  • Dual-level gas delivery system offers fine controls of flow and pressure

Perfect for entry into positive pressure processing and workflows, the intuitive design of the Resolvex® M10 makes it easy to use with minimal training required.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Resolvex® M10 96-XT 96 1 ml/NBE columns instrument, 259×305×390 mm
  • Seq:
    03
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0023
    SPE column rack for 6 ml columns for 48 place, aluminum, W×D×H: 10,8×3,6×3,5"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0021
    SPE column rack for 1 ml cerex columns, aluminum, W×D×H: 10,8×3,6×3,1"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0022
    SPE column rack for 3 ml columns for 48 place, aluminum, W×D×H: 10,8×3,6×3,5"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-0006
    Teilplattenhalter für 1-ml-Säulen (generisch), Aluminium, B×T×H: 3,1×3,4×5,0"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-0036-SP
    Abfallbarriereneinsatz (lang), Kunststoff, B×T×H: 4,4×3,0×1,6"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0015
    Collection rack for 12×75 mm tubes for 48 place system, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,8"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-0007
    Teilplattenhalter für NBE-Säulen (generisch), Aluminium, B×T×H: 3,1×3,4×5,0"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0016
    Collection rack for 16×100 tubes for 48 mm place system, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,8"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0017
    Collection rack for 12×32 mm autosampler vials for 48 place systems, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,8"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-2003
    Luer-Verschlussmatte mit Zuglasche aus Silikon, H=5,11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0018
    Collection rack to fit 12×32 mm autosampler vials, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,9"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT700-4009
    Tank 96 Wells 300 ml Pyramide, Kunststoff, W×T×H: 5,0×3,4×1,7"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT278-0060
    Mat 96 Well vorgeschlitzt Silic BlankSilikon, H=5,11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT700-4008
    Platte mit V-Boden massiv 5 ml, Kunststoff, W×D×H: 5,0×3,4×0,6"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219826
    Rackprobe 6CC 20 mm Abstand, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×2,9"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219827
    Rackprobe 3CC 20 mm Abstand, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×2,9"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219825
    Rack-Sammelröhrchen 12×75 mm Abstand, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,6×3,2"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219821
    Rack-Fläschchen für Autosamplerassay 12×75 mm, Kunststoff, B×T×H: 5,3×3,6×1,7"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219819
    Rack-MN Giga-Assay 12×75 mm, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×4,4"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219818
    Rack-QIAGEN-Spitze Mega-Assay, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×4,3"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.