Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Resolvex® M10 Manual Positive Pressure Processor | Avantor

Resolvex® M10 Manual Positive Pressure Processor

Resolvex® M10 96 1 ml/NBE columns instrument, 259×305×390 mm
Katalognr. TCAT288-0001
Anbieter:   Tecan
Resolvex® M10 Manual Positive Pressure Processor
Katalognr. TCAT288-0001
Anbieter:  Tecan
Resolvex® M10 Manual Positive Pressure Processor

Resolvex® M10 96 1 ml/NBE columns instrument, 259×305×390 mm

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Benchtop manual positive pressure processor.

  • Individual flow restrictors ensure parallel processing even when some wells are vacant
  • Only a gas supply is needed for operation
  • Dual-level gas delivery system offers fine controls of flow and pressure

Perfect for entry into positive pressure processing and workflows, the intuitive design of the Resolvex® M10 makes it easy to use with minimal training required.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Resolvex® M10 96 1 ml/NBE columns instrument, 259×305×390 mm
  • Seq:
    02
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0023
    SPE column rack for 6 ml columns for 48 place, aluminum, W×D×H: 10,8×3,6×3,5"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0021
    SPE column rack for 1 ml cerex columns, aluminum, W×D×H: 10,8×3,6×3,1"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0022
    SPE column rack for 3 ml columns for 48 place, aluminum, W×D×H: 10,8×3,6×3,5"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-0006
    Teilplattenhalter für 1-ml-Säulen (generisch), Aluminium, B×T×H: 3,1×3,4×5,0"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-0036-SP
    Abfallbarriereneinsatz (lang), Kunststoff, B×T×H: 4,4×3,0×1,6"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0015
    Collection rack for 12×75 mm tubes for 48 place system, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,8"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-0007
    Teilplattenhalter für NBE-Säulen (generisch), Aluminium, B×T×H: 3,1×3,4×5,0"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0016
    Collection rack for 16×100 tubes for 48 mm place system, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,8"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0017
    Collection rack for 12×32 mm autosampler vials for 48 place systems, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,8"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT253-2003
    Luer-Verschlussmatte mit Zuglasche aus Silikon, H=5,11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT279-0018
    Collection rack to fit 12×32 mm autosampler vials, stainless steel, W×D×H: 10,7×3,5×3,9"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT700-4009
    Tank 96 Wells 300 ml Pyramide, Kunststoff, W×T×H: 5,0×3,4×1,7"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT278-0060
    Mat 96 Well vorgeschlitzt Silic BlankSilikon, H=5,11 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT700-4008
    Platte mit V-Boden massiv 5 ml, Kunststoff, W×D×H: 5,0×3,4×0,6"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219826
    Rackprobe 6CC 20 mm Abstand, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×2,9"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219827
    Rackprobe 3CC 20 mm Abstand, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×2,9"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219825
    Rack-Sammelröhrchen 12×75 mm Abstand, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,6×3,2"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219821
    Rack-Fläschchen für Autosamplerassay 12×75 mm, Kunststoff, B×T×H: 5,3×3,6×1,7"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219819
    Rack-MN Giga-Assay 12×75 mm, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×4,4"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TCAT30219818
    Rack-QIAGEN-Spitze Mega-Assay, Kunststoff, B×T×H: 5,0×3,4×4,3"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..