AuftragsverfolgungKontakt
Viscometer Thermometers for Ball Draw Viscometers
Viscometer Thermometers for Ball Draw Viscometers
Viskosimeter-Thermometer für Kugelzieh-Viskosimeter, mit DKD-Zertifikat, –1...+51 °C, 0,1 °C, 460 mm, Blaue Flüssigkeit, 140 mm, 9,5 mm
Katalognr. AMARM241030-CB/DKD
Anbieter:   Amarell
Viscometer Thermometers for Ball Draw Viscometers
Katalognr. AMARM241030-CB/DKD
Anbieter:  Amarell
Viscometer Thermometers for Ball Draw Viscometers
Viskosimeter-Thermometer für Kugelzieh-Viskosimeter, mit DKD-Zertifikat, –1...+51 °C, 0,1 °C, 460 mm, Blaue Flüssigkeit, 140 mm, 9,5 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Viscometer thermometer for ball draw viscometer, similar DIN, enclosed scale, –1 to +51:0,1 °C, capillary tube specially coated inside, with non-wetting blue special liquid, 460×9,5 mm, immersion 140 mm, Richter-top finish without button, with works certificate with one test point.
Technische Daten
  • Ø:
    9,5 mm
  • Eintauch-Tiefe:
    140 mm
  • Bezeichnung:
    Viskosimeter-Thermometer für Kugelzieh-Viskosimeter, mit DKD-Zertifikat
  • Länge:
    460 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,1 °C
  • Füllung:
    Blaue Flüssigkeit
  • Messbereich:
    –1...+51 °C