AuftragsverfolgungKontakt
Drawer Cabinets | Avantor
Drawer Cabinets
4 drawer cabinet, 4 drawers, Edelstahl, 460×600×1000 mm
Katalognr. PALBQD0601
Anbieter:   Palbam
Drawer Cabinets
Katalognr. PALBQD0601
Anbieter:  Palbam
Drawer Cabinets
4 drawer cabinet, 4 drawers, Edelstahl, 460×600×1000 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This 4 drawer cabinet is available on leveler legs.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    4 drawer cabinet
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    460×600×1000 mm
  • Türen:
    4 drawers