Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Zubehör

Pressing tool for steel rings OD 40 mm, ID 32 mm
Katalognr. RETS22.458.0018
Anbieter:   Retsch GmbH
Zubehör
Katalognr. RETS22.458.0018
Anbieter:  Retsch GmbH
Zubehör

Pressing tool for steel rings OD 40 mm, ID 32 mm

Preis
SFr. 4’320.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pressing tool for steel rings OD 40 mm, ID 32 mm
  • Seq:
    02
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..