[EN]MOXI CYTE VIABILITY REAGENT (15 ML V 1 * 3 ST
Katalognr. ORFLMXA055-3
Anbieter: Orflo
Frequently Bought Together
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, Supelco®
Anbieter: Merck
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Individually Wrapped Serological Pipettes, Falcon®
Anbieter: Corning
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Iod 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Anbieter: VWR Chemicals