[EN]DEXTROSE ANHYDROUS USP EP BP JP BIOC 1 * 12 kg
SPCMD9350-12KG
Frequently Bought Together
3-(Chlormethyl)benzoylchlorid 98%
: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan ≥99%
: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,8% stabilisiert, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
o-Xylol ≥99,0% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Isoamylalkohol 98%, rein
: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 99+% zur Analyse
: Thermo Fisher Scientific
(±)-2-Butanol ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylacetamid ≥99,9%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals