WISCHTUCH WYPALL WETTASK WEISS 6X140ST 1 * 6 Rolle
Katalognr. KIMB7757
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Frequently Bought Together
VWR®, Reinraum-Wischtücher, 100% Polyester
Anbieter: VWR Collection
Cleaning swabs, Absorbond® Micro
Anbieter: Texwipe
VWR® Spec-Wipe® 7, Reinraum-Wischtücher
Anbieter: VWR Collection
QuickTask™ Flachmopps
Anbieter: CONTEC
Putztücher
Anbieter: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Wischtuchrollen, WYPALL* L30 ULTRA+
Anbieter: KIMBERLY CLARK
Reinraumtücher, vorgetränkt, meltblown Polypropylen, PROSAT®
Anbieter: CONTEC
Reinraum-Allzweckwischtücher, Amplitude™ Sigma™
Anbieter: CONTEC
VWR®, Cleanroom Wipes, 100% Polyester, Double Ply
Anbieter: VWR Collection
SWAB ALPHA POLYESTER LONG HANDLE STERIL 1 * 500 ST
Anbieter: Texwipe
Putztuchrollen, WYPALL* L10 EXTRA
Anbieter: KIMBERLY CLARK
SERVI-MEDICAL Flachdeckel für Wastel 30l/50l/60l, gelb 700258 in Folie verpackt 1 * 1 ST
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
VWR®, Kombinierte pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich
Anbieter: VWR Collection
KANISTERSCHLÜSSEL 5/ 10 L NEUTR. 1 * 1 ST
Anbieter: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Swabs for surface validation, CONSTIX® SV-2 / SV-3
Anbieter: CONTEC
Wandreinigungssystem, VertiKlean®
Anbieter: CONTEC