[EN]TAURINE REAGENT 1 * 500 g
Catalog # SPCMTA122-500GM
Supplier: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Methyltrichlorsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Methanol, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Supplier: Merck
Pyridin ≥99,0% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) 99+% für die Spektroskopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Diisopropylether stabilisiert zur Analyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Supplier: Honeywell Chemicals
Toluol 99.8+% zur Analyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 95% für die Rückstandsanalyse, zur Spurenanalyse von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dichlormethan 99.8% stabilisiert für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethylmethylketon ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
EAU STÉRILE APYROGÈNE BIDON DE 5 LITRES 1 * 5 L
Supplier: Sorenson Bioscience
Diethylether
Supplier: Roth Carl
N,N-Dimethylacetamid ≥99,9%, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals