ContactUsLinkComponent
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + rechte abfallschleuse Stromversorgung: GB Version: 1 1 * 1 ST
Katalognr. ERLAAA602C00023A31
Anbieter:  ERLAB CAPTAIRE
Modell technologie: Filterabzüge Captair 321 Midcap Konfiguration der filter: 1P1C Rückseite: transparent Front und Seitenwände: stufenweise öffnen + rechte abfallschleuse Stromversorgung: GB Version: 1 1 * 1 ST
Katalognr. ERLAAA602C00023A31
Anbieter:  ERLAB CAPTAIRE
Frequently Bought Together