[EN]MIX 5 ELEMENTS IN 2% HNO3 RM09615 1 * 100 mL
Katalognr. CMPLRM096157L1
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]MIX 5 ELEMENTS IN 2% HNO3 RM09615 1 * 100 mL
Katalognr. CMPLRM096157L1
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
PHOSPHO-STAT PANEL KIT (1 PLATE) 1 * 1 KIT
Anbieter: MESO SCALE DISCOVERY
MAGNESIUM SULPHATE, 10 KG 97 %, PURE 1 * 10 kg
Anbieter: Roth Carl
Bromphenolblau
Anbieter: Hach
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Rhodamine B base 97% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Diluid 100 Plus für die Hämatologie (max. 0,001% Aceton), J.T.Baker®
Anbieter: Avantor
SCHWEFELSÄURE 37,5 % 1 * 25 kg
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Diluid III Diff für die Hämatologie, J.T.Baker®
Anbieter: Avantor
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung für die biopharmazeutische Produktion
Anbieter: VWR Chemicals
[EN]FERROUS AMMONIUM SULPHATE 0.1M 1 * 1 L
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Bromocresol green-methyl red-Lösung gemischter Indikator, Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
[EN]APCI CALIBRATION/TUNE STANDARD MIX 1 * 1 ST
Anbieter: BIOTAGE