AuftragsverfolgungKontakt
Software for Evolution™ UV/VIS Spectrophotometers | Avantor
Software for Evolution™ UV/VIS Spectrophotometers
Insight Pro-Software mit Sicherheit, definiert Workflow mit Datenintegrität, enthält Insight™ Pro-Software mit Einhaltung der FDA 21 CFR Part 11-Vorschriften.
Katalognr. SPET837-004000
Software for Evolution™ UV/VIS Spectrophotometers
Katalognr. SPET837-004000
Software for Evolution™ UV/VIS Spectrophotometers
Software for Evolution™ UV/VIS Spectrophotometers
Insight Pro-Software mit Sicherheit, definiert Workflow mit Datenintegrität, enthält Insight™ Pro-Software mit Einhaltung der FDA 21 CFR Part 11-Vorschriften.
Preis
SFr. 5’020.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Insight Pro-Software mit Sicherheit, definiert Workflow mit Datenintegrität, enthält Insight™ Pro-Software mit Einhaltung der FDA 21 CFR Part 11-Vorschriften.
  • Seq:
    01