Türdichtung - aus FKM 056, silikonfrei, bis 200°C 1 * 1 ST
Katalognr. BIND8012-2331
Anbieter: Binder
Türdichtung - aus FKM 056, silikonfrei, bis 200°C 1 * 1 ST
Katalognr. BIND8012-2331
Anbieter: Binder
Frequently Bought Together
Schwimmständer für Röhrchen
Anbieter: IKA
Accessories for heating mantles, PILZ®
Anbieter: WINKLER
Muffelofen mit Waage und Software LT9/11/SW/C550 TMAX1100 Hubtür 1 * 1 ST
Anbieter: NABERTHERM
Wasserbäder, transparentes PC
Anbieter: HUBER
Muffelofen LT9/11/SKM/C550 TMX1100 Hubtür 1 * 1 ST
Anbieter: NABERTHERM
Gas-Sicherheitsbrenner powerjet/powerjet 2
Anbieter: WARTEWIG
Muffelofen mit Waage und Software LT9/12/SW/C550 TMAX1200 Hubtür 1 * 1 ST
Anbieter: NABERTHERM
Zubehör für Fuego SCS Sicherheits-Gasbrenner
Anbieter: WARTEWIG
Drahtkörbe, quadratisch
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
VWR®, Badgefäße für Thermostate
Anbieter: VWR Collection
Veraschungsofen LVT15/11/C550 TMX1100 Hubtür 1 * 1 ST
Anbieter: NABERTHERM
Tubing, metal
Anbieter: JULABO GmbH
Cole-Parmer® SHM-200 Mehrpositionen-Extraktionsheiz-/Rührwerk
Anbieter: Cole-Parmer
VWR®, External PT100 Probe for Chillers
Anbieter: VWR Collection
Muffelofen mit Waage und Software L9/11/SW/C550 TMAX1100 Klapptür 1 * 1 ST
Anbieter: NABERTHERM