AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for Toggle Drums
Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
Katalognr. SAMPA429-395
Anbieter:   Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
Katalognr. SAMPA429-395
Anbieter:  Sampling Systems
Accessories for Toggle Drums
Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
Preis
SFr. 373.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
  • Seq:
    01