Guard Column Holders
UHPLC/HPLC guard column holder for direct coupling of 5 mm guard cartridges (zero dead volume) to analytical columns, suitable for XELA and XCORE cartridges, can be mounted on analytical columns of most manufacturers
ISERAA13-000007
: ISERA
- Bezeichnung:UHPLC/HPLC guard column holder for direct coupling of 5 mm guard cartridges (zero dead volume) to analytical columns, suitable for XELA and XCORE cartridges, can be mounted on analytical columns of most manufacturers
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.