AuftragsverfolgungKontakt
Guard Column Holders | Avantor
Guard Column Holders
Guard column holder 'stand-alone' for 5 mm cartridges, ¹/₁₆" (10-32) thread on both sides
Katalognr. ISERAA13-000003
Anbieter:   ISERA
Guard Column Holders
Katalognr. ISERAA13-000003
Anbieter:  ISERA
Guard Column Holders
Guard column holder 'stand-alone' for 5 mm cartridges, ¹/₁₆" (10-32) thread on both sides
Preis
SFr. 80.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Guard column holder 'stand-alone' for 5 mm cartridges, ¹/₁₆" (10-32) thread on both sides
  • Seq:
    03