AuftragsverfolgungKontakt
Guard Column Holders | Avantor
Guard Column Holders
Guard column holder for direct coupling of 10 mm cartridges to ISERA analytical columns (2 - 4,6 mm Int.Ø)
Katalognr. ISERAA13-000002
Anbieter:   ISERA
Guard Column Holders
Katalognr. ISERAA13-000002
Anbieter:  ISERA
Guard Column Holders
Guard column holder for direct coupling of 10 mm cartridges to ISERA analytical columns (2 - 4,6 mm Int.Ø)
Preis
SFr. 80.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Guard column holder for direct coupling of 10 mm cartridges to ISERA analytical columns (2 - 4,6 mm Int.Ø)
  • Seq:
    02