[EN]POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC FCC 1 * 2,5 kg
Catalog # SPCMP1382-2.5KG
Supplier: Spectrum Chemical
[EN]POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC FCC 1 * 2,5 kg
Catalog # SPCMP1382-2.5KG
Supplier: Spectrum Chemical
Frequently Bought Together
Magnesiumoxid leicht 98,0-100,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Citronensäure, wasserfrei ≥99,5%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Kaliumdisulfit, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
Zink ≥99,9%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Natriumhydrogencarbonat 99,7-100,3%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Natriumacetat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Kaliumdihydrogenphosphat, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Supplier: Merck
Kaliumchlorid 99,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Cäsiumchlorid analytisches Reagens, Supelco®
Supplier: Merck
Cobalt(II)sulfat Heptahydrat ≥97%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Calciumchlorid Dihydrat 99-105% ACS
Supplier: VWR Chemicals
Natriumsalicylat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Natriumsulfat, wasserfrei 98,5-101,0%, feines Pulver USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals