AuftragsverfolgungKontakt
HIGH STAT PLUS ESD Jackets | Avantor
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
ESD, Schwarz/blau, L, Regular
Katalognr. ALSO1017456-L
Anbieter:   ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
Katalognr. ALSO1017456-L
Anbieter:  ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
ESD, Schwarz/blau, L, Regular
Preis
SFr. 95.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Unisex ESD jackets.
  • Upright collar
  • Centre front closure with hidden zipper and press studs
  • Adjustable waistband with press studs
  • Chest pocket left with zipper
  • Chest pocket right with flap and hidden press studs
  • 2 side pockets with vertical zipper
  • Inset sleeves
  • Adjustable sleeve ends with press studs
  • Accents in royal blue
  • ESD logo
Industrial launderable.
Zertifizierung: Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    ESD
  • Farbe:
    Schwarz/blau
  • Seq:
    04
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSO1017456-L
  • Stoff:
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • Riskobereich:
    ESD
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Reinraum|Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    175 g/m²