AuftragsverfolgungKontakt
LAVA Multirisk Jackets | Avantor
LAVA Multirisk Jackets
Multirisk, Schwarz/grau, M, Regular
Katalognr. ALSW1030951-M
Anbieter:   ALSICO
LAVA Multirisk Jackets
Katalognr. ALSW1030951-M
Anbieter:  ALSICO
LAVA Multirisk Jackets
LAVA Multirisk Jackets
Multirisk, Schwarz/grau, M, Regular
Preis
93.20 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
  • Modern fit
  • Upstanding rounded collar
  • Front closure with hidden studs
  • ECO design
  • Inside zipped pocket
  • 2 large side pockets with flap and hidden press studs
  • Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
  • Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
Zertifizierung: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    M
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    Multirisk
  • Farbe:
    Schwarz/grau
  • Seq:
    09
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSW1030951-M
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Stoff:
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • Riskobereich:
    Flammfest|Antistatisch
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Chemikalienschutz|Brandschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    260 g/m²