LAVA Multirisk Jackets
Multirisk, Dunkelblau/blau, S, Regular
Katalognr. ALSW1030949-S
Anbieter: ALSICO
Direkt zu
Product Details & Documents
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
- Modern fit
- Upstanding rounded collar
- Front closure with hidden studs
- ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
- Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
Zertifizierung: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
Dokumente
International Body measurements - Alsico size chart
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Konfektionsgröße:S
- Passform:Regular
- Typ:Multirisk
- Farbe:Dunkelblau/blau
- Seq:01
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1030949-S
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- Riskobereich:Flammfest|Antistatisch
- Einsatzbereiche / Verwendung:Chemikalienschutz|Brandschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:320 g/m²