NAPOLI Baseballjacken
Stretch, Grün, L, Regular
Codice catalogo ALSW1036814-L
Nome del fornitore: ALSICO
Vai a
Product Details & Documents
Die coole Baseballjacke bietet einen professionellen Look ohne Kompromisse beim Komfort. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
- Vorne mit Reißverschluss schließbar
- Kragen, Manschetten und Bund aus recyceltem Rippstoff
- 2 große Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
- Stifttasche auf dem linken Ärmel
Industriell waschbar.
Certifications: Oeko-Tex® Standard 100.
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Konfektionsgröße:L
- Passform:Regular
- Typ:Stretch
- Farbe:Grün
- Seq:36
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1036814-L
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:265 g/m²