NAPOLI Baseballjacken
Stretch, Dunkelgrau, L, Regular
Katalognr. ALSW1036815-L
Anbieter: ALSICO
Direkt zu
Product Details & Documents
Die coole Baseballjacke bietet einen professionellen Look ohne Kompromisse beim Komfort. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
- Vorne mit Reißverschluss schließbar
- Kragen, Manschetten und Bund aus recyceltem Rippstoff
- 2 große Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf
- Stifttasche auf dem linken Ärmel
Industriell waschbar.
: Oeko-Tex® Standard 100.
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Passform:Regular
- Typ:Stretch
- Farbe:Dunkelgrau
- Seq:20
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ALSW1036815-L
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie|Mechanischer Schutz
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:265 g/m²