AuftragsverfolgungKontakt
BERLIN Stretchhose
BERLIN Stretchhose
Stretch, Schwarz, XS (44), Regular, 72 - 76 cm
Katalognr. ALSW1035754-BE38
Anbieter:   ALSICO
BERLIN Stretchhose
Katalognr. ALSW1035754-BE38
Anbieter:  ALSICO
BERLIN Stretchhose
BERLIN Stretchhose
Stretch, Schwarz, XS (44), Regular, 72 - 76 cm
Preis
SFr. 55.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Funktionelle Herrenhosen für den Logistiksektor, die einen professionellen Look bieten, ohne auf Komfort zu verzichten. Der Stoff ist mit der Alsiflex-Technologie ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Stretch, Nachhaltigkeit und Leistung bietet.
  • Elastischer Bund an den Seiten
  • Frontverschluss mit Jeansknopf und Reißverschluss
  • 2 geräumige Seitentaschen
  • Große offene Oberschenkeltasche auf dem rechten Bein für Scanner oder Tablet
  • Linke Oberschenkeltasche mit Stifttasche
  • 2 rückseitige Taschen
Industriell waschbar.
Certifications: Oeko-Tex® Standard 100.
Documents
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XS (44)
  • Passform:
    Regular
  • Typ:
    Stretch
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    01
  • Taillenumfang:
    72 - 76 cm
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    ALSW1035754-BE38
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    Alsiflex (79% polyester, 21% cotton)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie|Mechanischer Schutz
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    265 g/m²