Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
PP bucket, 25 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL-Nummer:MFCD00144065
- Molekulargewicht:12.01 g/mol
- Merck-Index:12,04560
- Schmelzender Platingehalt:3827 °C
- Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRC24488 SDS_DE_CH_VWRC24488.pdf sds_VWRC24488
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
spec_VWRC24488.290 spec_VWRC24488.290_de spec_VWRC24488.360 spec_VWRC24488.460
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Loss on drying (120°C):≤ 2.5 %
- Particle size (< 75 μm):≥ 95 %
- Substances soluble in ethanol:≤ 0.2 %
Technische Daten
- Packung:PP bucket
- VE:25 kg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.