AuftragsverfolgungKontakt
Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR® | Avantor
Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
PP bucket, 25 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
Katalognr. 24488.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7782-42-5
Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
PP bucket, 25 kg
CAS Nummer:  7782-42-5
Preis
659.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7782-42-5
  • Formel:C
  • MDL-Nummer:MFCD00144065
  • Molekulargewicht:12.01 g/mol
  • Merck-Index:12,04560
  • Schmelzender Platingehalt:3827 °C
  • Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Loss on drying (120°C):
    ≤ 2.5 %
  • Particle size (< 75 μm):
    ≥ 95 %
  • Substances soluble in ethanol:
    ≤ 0.2 %
Technische Daten
  • Packung:
    PP bucket
  • VE:
    25 kg
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.