Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
PE bag in carton, 5 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL-Nummer:MFCD00144065
- Molekulargewicht:12.01 g/mol
- Merck-Index:12,04560
- Schmelzender Platingehalt:3827 °C
- Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRC24488 SDS_DE_CH_VWRC24488.pdf sds_VWRC24488
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
spec_VWRC24488.290 spec_VWRC24488.290_de spec_VWRC24488.360 spec_VWRC24488.460
Produktspezifikation
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Loss on drying (120°C):≤ 2.5 %
- Particle size (< 75 μm):≥ 95 %
- Substances soluble in ethanol:≤ 0.2 %
Technische Daten
- Packung:PE bag in carton
- VE:5 kg
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



