Graphit, Pulver, GPR RECTAPUR®
PE bag in carton, 1 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL-Nummer:MFCD00144065
- Molekulargewicht:12.01 g/mol
- Merck-Index:12,04560
- Schmelzender Platingehalt:3827 °C
- Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Loss on drying (120°C):≤ 2.5 %
- Particle size (< 75 μm):≥ 95 %
- Substances soluble in ethanol:≤ 0.2 %
Technische Daten
- Packung:PE bag in carton
- VE:1 kg