KITTEL EVOLUTION 4 SMS X-LARGE X-LONG 1 * 48 ST
Katalognr. 114-9600
Anbieter: Halyard
Frequently Bought Together
Colour Lab Tapes
Anbieter: GA
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Anbieter: Ansell
Beschriftungsklebeband, temperaturbeständig
Anbieter: PRECISION DYNAMICS TIMEM
VWR® MaximumSF, Reinraum-Laborkittel
Anbieter: VWR Collection
Reinraumhandschuhe, Nitril, BioClean Synergy™
Anbieter: Nitritex
GHS-Piktogramme
Anbieter: Brady
VWR® Basic, Labormäntel für den Reinraum, SPP, Einweg
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Safety shoes, Low ESD S3, GHOST BOA®
Anbieter: ELTEN