Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Tuch WypAll L20 Genral Clean - Großrolle / Weiß, 2 Rollen x 1085 Tücher = 2170 Tücher 1 * 2 Rolle
Katalognr. KIMB7204
Anbieter:
KIMBERLY CLARK
Bild vergrößern
Tuch WypAll L20 Genral Clean - Großrolle / Weiß, 2 Rollen x 1085 Tücher = 2170 Tücher 1 * 2 Rolle
Katalognr. KIMB7204
Anbieter:
KIMBERLY CLARK
Zugehörige Informationen
Dokumentation
Technisches Datenblatt
KIMB7204_TDS_EN
Dokumentation
Frequently Bought Together
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Anbieter: KIMBERLY CLARK
VWR® Spec-Wipe® 3, Reinraum-Wischtücher
Anbieter: VWR Collection
pH electrodes, SenTix®
Anbieter: WTW
VWR®, Korkringe für Kolben mit rundem Boden
Anbieter: VWR Collection
Sterican® Einwegnadeln für spezielle Anwendungen
Anbieter: B. Braun
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Anbieter: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Schutz für Arbeitsflächen
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Latexhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
VWR® High Performance, Weithalsflaschen mit Schraubverschluss
Anbieter: VWR Collection