VWR® Probenfläschchen
24,00 ml, Flat bottom, 23×85 mm, Klar, Ja, 20-400, PP, Schwarz, PTFE liner, -
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Schraubhalsfläschchen mit flachem Boden aus klarem Borosilikatglas.
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Lieferung mit Schraubverschlüssen
Ideal zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Pulvern.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
- Mit Deckel:Ja
- Verschlussmaterial:PP
- Verschlussgröße:20-400
- Ø×H:23×85 mm
- Septum:PTFE liner
- Steril:-
- Kapazität:24,00 ml
- Farbe:Klar
- Seq:07
- Verschluss-Farbe:Schwarz
- Boden:Flat bottom